(2,6-Dichlorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,6-Dichlorbenzylcyanid
005453-25G 005453-100G 005453-500G
FLUO005453-25GEA 48.8 EUR
FLUO005453-25G FLUO005453-100G FLUO005453-500G
(2,6-Dichlorphenyl)acetonitril
(2,6-Dichlorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅Cl₂N
Molecular Weight: 186.04 g/mol
Siedepunkt: 109…110 °C (0.4 mmHg)
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001901
CAS-Nummer: 3215-64-3
EINECS: 221-730-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III