(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,4-Dichlorbenzylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
232475-100G 232475-25G
SIAL232475-100GEA 125 EUR
SIAL232475-100G SIAL232475-25G
(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅Cl₂N
Molecular Weight: 186.04 g/mol
Siedepunkt: 309
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001909
CAS-Nummer: 3218-49-3
EINECS: 221-743-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III