(2-Chlorphenyl)acetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chlorbenzylcyanid
A13176.09
A13176.18
A13176.09EA
31.2
EUR
A13176.09
A13176.18
(2-Chlorphenyl)acetonitril ≥98%
(2-Chlorphenyl)acetonitril
Purity: 98+%
CAS No.: 2856-63-5
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Flash Point:
Formel:
C₈H₆ClN Molecular Weight: 151,6 g/mol Siedepunkt: 240…242 °C Schmelzpunkt: 21…24 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001898 CAS-Nummer: 2856-63-5 EINECS: 220-669-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |