(3-Chlorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Chlorbenzylcyanid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C27808-100G C27808-25G
SIALC27808-100GEA 120 EUR
SIALC27808-100G SIALC27808-25G
(3-Chlorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(3-Chlorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆ClN
Molecular Weight: 151,6 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11,5 °C
Dichte: 1,1806 g/cm³ (30 °C)
MDL: MFCD00001908
CAS-Nummer: 1529-41-5
EINECS: 216-213-9
UN: 3276
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR