(4-Chlorphenyl)acetonitril 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chlorbenzylcyanid
108810050
ACRO108810050EA 24 EUR
ACRO108810050
(4-Chlorphenyl)acetonitril 98+%
(4-Chlorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆ClN
Molecular Weight: 151,6 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…30 °C
Dichte: 1,1968 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001918
CAS-Nummer: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5415 to 1.5435 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.0 %