(4-Chlorphenyl)acetonitril 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Chlorbenzylcyanid
A15295.22
A15295.36
A15295.22EA
27
EUR
A15295.22
A15295.36
(4-Chlorphenyl)acetonitril 98+%
(4-Chlorphenyl)acetonitril
Purity: 98+%
CAS No.: 140-53-4
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Flash Point: 134°(273°F)
Refractive Index: 1.5430
Odour: Pungent
Melting Point: 28-31°
Boiling Point: 141-143°/11mm
Beilstein Reference: 971171
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001918
Formel:
C₈H₆ClN Molecular Weight: 151,6 g/mol Siedepunkt: 141…143 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 28…31 °C Dichte: 1,190 Flammpunkt: 134 °C (273 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001918 CAS-Nummer: 140-53-4 EINECS: 205-418-9 UN: 3439 ADR: 6.1,II |