(4-Chlorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Chlorbenzylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C28006-100G C28006-500G
SIALC28006-100GEA 43.2 EUR
SIALC28006-100G SIALC28006-500G
(4-Chlorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆ClN
Molecular Weight: 151,6 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30,5 °C
Dichte: 1,1968 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001918
CAS-Nummer: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN: 3439
ADR: 6.1,II