β-Chlorpropiophenon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Chlorpropiophenon
A12290.09
A12290.18
A12290.22
A12290.09EA
52.3
EUR
A12290.09
A12290.18
A12290.22
β-Chlorpropiophenon 96%
β-Chlorpropiophenon
Purity: 96%
CAS No.: 936-59-4
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Flash Point:
Formel:
(C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl Molecular Weight: 168,62 g/mol Siedepunkt: 113…115 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: 46…50 °C Dichte: 1,181 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000990 CAS-Nummer: 936-59-4 EINECS: 213-317-6 |