β-Chlorpropiophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Chlorpropiophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
335614-10G 335614-50G
SIAL335614-10GEA 74.4 EUR
SIAL335614-10G SIAL335614-50G
β-Chlorpropiophenon, Sigma-Aldrich®
β-Chlorpropiophenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
Molecular Weight: 168.62 g/mol
Siedepunkt: 263
Schmelzpunkt: 48…49 °C
Dichte: 1.181 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000990
CAS-Nummer: 936-59-4
EINECS: 213-317-6