2',3'-Dichloracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
A12667.03 A12667.06
A12667.03EA 37.2 EUR
A12667.03 A12667.06
2',3'-Dichloracetophenon ≥98%
2',3'-Dichloracetophenon
Purity: 98% CAS No.: 56041-57-7 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Refractive Index: 1.5600 Boiling Point: 106-108°/2mm MDL No.: MFCD00052988
Formel: C₈H₆Cl₂O
Molecular Weight: 189.04 g/mol
Siedepunkt: 106…108 °C (2 mmHg)
Dichte: 1.293
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052988
CAS-Nummer: 56041-57-7
EINECS: 259-954-3