3',4'-Dichlorpropiophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,4-Dichlorphenyl)-1-propanon
A18740.06 A18740.14
A18740.06EA 46.9 EUR
A18740.06 A18740.14
3',4'-Dichlorpropiophenon ≥98%
3',4'-Dichlorpropiophenon
Purity: 98% CAS No.: 6582-42-9 Molecular Formula: C9H8Cl2O Formula Weight: 203.07 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-46° Boiling Point: 136-140°/18mm MDL No.: MFCD00000554
Formel: C₉H₈Cl₂O
Molecular Weight: 203,07 g/mol
Siedepunkt: 136…140 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000554
CAS-Nummer: 6582-42-9
EINECS: 229-511-9