3',4'-Dichloracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone
A13568.14 A13568.22
A13568.14EA 68.7 EUR
A13568.14 A13568.22
3',4'-Dichloracetophenon ≥98%
3',4'-Dichloracetophenon
Purity: 98+% CAS No.: 2642-63-9 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 134-135mm/12mm MDL No.: MFCD00000553
Formel: C₈H₆Cl₂O
Molecular Weight: 189.04 g/mol
Siedepunkt: 134…135°C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 72…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000553
CAS-Nummer: 2642-63-9
EINECS: 220-146-0