3',4'-Dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone
160520-100G 160520-25G
SIAL160520-100GEA 67.5 EUR
SIAL160520-100G SIAL160520-25G
3',4'-Dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
3',4'-Dichloracetophenon
Formel: C₈H₆Cl₂O
Molecular Weight: 189,04 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…46 °C
MDL: MFCD00000553
CAS-Nummer: 2642-63-9
EINECS: 220-146-0