2',6'-Dichloracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
L06348.03
L06348.06
L06348.03EA
54
EUR
L06348.03
L06348.06
2',6'-Dichloracetophenon ≥98%
2',6'-Dichloracetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 2040-05-3
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 176-180°/83mm
MDL No.: MFCD00016339
Formel:
C₈H₆Cl₂O Molecular Weight: 189,04 g/mol Siedepunkt: 176…180 °C (83 mmHg) Schmelzpunkt: 41…44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016339 CAS-Nummer: 2040-05-3 EINECS: 218-035-7 |