2',4'-Dichloracetophenon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2′,4′-Dichloroacetophenone
302430250 302432500
ACRO302430250EA 34.9 EUR
ACRO302430250 ACRO302432500
2',4'-Dichloracetophenon 97%
2',4'-Dichloracetophenon
Formel: C₈H₆Cl₂O
Molecular Weight: 189.04 g/mol
Siedepunkt: 247
Schmelzpunkt: 29…34 °C
Dichte: 1.32 g/cm³
Flammpunkt: 131 °C
MDL: MFCD00000581
CAS-Nummer: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥96.0 %