2',4'-Dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2′,4′-Dichloroacetophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
178373-100G
178373-25G
SIAL178373-100GEA
106
EUR
SIAL178373-100G
SIAL178373-25G
2',4'-Dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dichloracetophenon
Formel:
C₈H₆Cl₂O Molecular Weight: 189,04 g/mol Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 42 °C Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000581 CAS-Nummer: 2234-16-4 EINECS: 218-780-8 |