2',5'-Dichloracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A13770.09
A13770.14
A13770.22
A13770.09EA
34.9
EUR
A13770.09
A13770.14
A13770.22
2',5'-Dichloracetophenon ≥98%
2',5'-Dichloracetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 2476-37-1
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Flash Point:
Formel:
C₈H₆Cl₂O Molecular Weight: 189,04 g/mol Siedepunkt: 118 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 11…13 °C Dichte: 1,312 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000607 CAS-Nummer: 2476-37-1 EINECS: 219-605-8 |