2',5'-Dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
183199-10G 183199-50G
SIAL183199-10GEA 58.3 EUR
SIAL183199-10G SIAL183199-50G
2',5'-Dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
2',5'-Dichloracetophenon
Formel: C₈H₆Cl₂O
Molecular Weight: 189,04 g/mol
Siedepunkt: 56…58 °C (0,09 mmHg)
Schmelzpunkt: 14 °C
Dichte: 1,352 g/cm³ (17.5 °C)
MDL: MFCD00000607
CAS-Nummer: 2476-37-1
EINECS: 219-605-8