ω,2,4-Trichloracetophenon 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: α,2,4-Trichloracetophenon, 2,2',4'-Trichloracetophenon, 2,4-Dichlorphenacylchlorid
A10835.14 A10835.22 A10835.36
A10835.14EA 22.5 EUR
A10835.14 A10835.22 A10835.36
ω,2,4-Trichloracetophenon 97
ω,2,4-Trichloracetophenon
Purity: 97% CAS No.: 4252-78-2 Molecular Formula: C8H5Cl3O Formula Weight: 223.49 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-56° Beilstein Reference: 957098 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00000934
Formel: C₈H₅Cl₃O
Molecular Weight: 223.49 g/mol
Siedepunkt: 292
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000934
CAS-Nummer: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 2923
ADR: 8 III