3'-Chlorpropiophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Chlorpropiophenon
276580250
276582500
ACRO276580250EA
33.3
EUR
ACRO276580250
ACRO276582500
3'-Chlorpropiophenon 98%
3'-Chlorpropiophenon
Formel:
C₉H₉ClO Siedepunkt: 124 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 43…47 °C Flammpunkt: >110 °C |
MDL:
MFCD00009925 CAS-Nummer: 34841-35-5 EINECS: 252-242-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 47 °C |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...