3'-Chlorpropiophenon ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: m-Chlorpropiophenon

A12542.14 A12542.22 A12542.36
A12542.14EA 35.2 EUR
A12542.14 A12542.22 A12542.36
3'-Chlorpropiophenon ≥98%
3'-Chlorpropiophenon

Purity: 98% CAS No.: 34841-35-5 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-47° Boiling Point: 123-124°/13mm MDL No.: MFCD00009925

Formel: C₉H₉ClO
Molecular Weight: 168,62 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009925
CAS-Nummer: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR