3'-Chloracetophenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-Chlorphenyl)ethanon, m-Chloracetophenon, 3-Chlor-1-acetylbenzol
134840250
134841000
ACRO134840250EA
84.2
EUR
ACRO134840250
ACRO134841000
3'-Chloracetophenon 98%
3'-Chloracetophenon
Formel:
C₈H₇ClO Molecular Weight: 154,6 g/mol Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa) Dichte: 1,19 g/cm³ Flammpunkt: 105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000593 CAS-Nummer: 99-02-5 EINECS: 202-721-8 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...