3'-Chloracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(3-Chlorphenyl)ethanon, m-Chloracetophenon, 3-Chlor-1-acetylbenzol
A15592.06 A15592.14 A15592.22
A15592.06EA 40.5 EUR
A15592.06 A15592.14 A15592.22
3'-Chloracetophenon ≥98%
3'-Chloracetophenon
Purity: 98+% CAS No.: 99-02-5 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5506 Boiling Point: 227-229° Beilstein Reference: 636318 UN No.: 3416 MDL No.: MFCD00000593
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154,6 g/mol
Siedepunkt: 227…229 °C
Dichte: 1,191
Flammpunkt: 105 °C (221 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000593
CAS-Nummer: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
UN: 3416
ADR: 6.1,II