4'-Chlorpropiophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Chlorpropiophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C69209-100G C69209-25G
SIALC69209-100GEA 115 EUR
SIALC69209-100G SIALC69209-25G
4'-Chlorpropiophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Chlorpropiophenon
Formel: C₉H₉ClO
Molecular Weight: 168,62 g/mol
Siedepunkt: 277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…34 °C
MDL: MFCD00000626
CAS-Nummer: 6285-05-8
EINECS: 228-511-6