ω,4-Dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4'-Dichloracetophenon, α,4-Dichloracetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
392006-100G 392006-25G
SIAL392006-100GEA 122 EUR
SIAL392006-100G SIAL392006-25G
ω,4-Dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
ω,4-Dichloracetophenon
Formel: C₈H₆Cl₂O
Molecular Weight: 189,04 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98 °C
MDL: MFCD00018926
CAS-Nummer: 937-20-2
EINECS: 213-323-9