4'-Chloracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Chloracetophenon, 4-Chlor-1-acetylbenzol
A12115.30 A12115.0B
A12115.30EA 49.6 EUR
A12115.30 A12115.0B
4'-Chloracetophenon ≥98%
4'-Chloracetophenon
Purity: 98+% CAS No.: 99-91-2 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5550 Melting Point: 17-20° Boiling Point: 230-232° Beilstein Reference: 386014 Merck Reference: 14,2116 UN No.: 3416 MDL No.: MFCD00000624
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154,6 g/mol
Siedepunkt: 230…232 °C
Schmelzpunkt: 17…20 °C
Dichte: 1,190
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000624
CAS-Nummer: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
UN: 3416
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2116