3-(Chlormethyl)benzoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
314430050
314430250
ACRO314430050EA
54.6
EUR
ACRO314430050
ACRO314430250
3-(Chlormethyl)benzoylchlorid 98%
3-(Chlormethyl)benzoylchlorid
Formel:
C₈H₆Cl₂O Siedepunkt: 149…150 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 4 °C Dichte: 1,33 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000682 CAS-Nummer: 63024-77-1 EINECS: 263-799-7 UN: 3265 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |