2-Chlor-6-methylbenzamid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Chlor-6-methylbenzoesäureamid
TL00181.1
TL00181.10
CHMPTL00181.1EA
0
EUR
CHMPTL00181.1
CHMPTL00181.10
2-Chlor-6-methylbenzamid
2-Chlor-6-methylbenzamid
Formel:
C₈H₈ClNO Molecular Weight: 169,61 g/mol |
MDL:
MFCD00052820 CAS-Nummer: 101080-58-4 |