3-Chlor-4-methylbenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
TL00701.1
TL00701.10
MAYBTL00701.1EA
0
EUR
MAYBTL00701.1
MAYBTL00701.10
3-Chlor-4-methylbenzamid
3-Chlor-4-methylbenzamid
Formel:
C₈H₈ClNO Molecular Weight: 169,61 g/mol |
CAS-Nummer:
24377-95-5 |