3-Chlor-p-toluylsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
TL00693DA TL00693EA
MAYBTL00693DAEA 0 EUR
MAYBTL00693DA MAYBTL00693EA
3-Chlor-p-toluylsäure
3-Chlor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,6 g/mol
MDL: MFCD00045841
CAS-Nummer: 5162-82-3