4-Chlor-o-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27262.03
H27262.06
H27262.03EA
26.8
EUR
H27262.03
H27262.06
4-Chlor-o-toluylsäure ≥98%
4-Chlor-o-toluylsäure
Purity: 98%
CAS No.: 7499-07-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 170-174°
MDL No.: MFCD00045852
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170.6 g/mol Schmelzpunkt: 170…174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045852 CAS-Nummer: 7499-07-2 |