4-Chlor-o-toluylsäure
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
TL00910DA
TL00910EA
MAYBTL00910DAEA
0
EUR
MAYBTL00910DA
MAYBTL00910EA
4-Chlor-o-toluylsäure
4-Chlor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170,6 g/mol |
MDL:
MFCD00045852 CAS-Nummer: 7499-07-2 |