4-Chlor-m-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-3-methylbenzoic acid
018394-10G
018394-25G
FLUO018394-10GEA
31.1
EUR
FLUO018394-10G
FLUO018394-25G
4-Chlor-m-toluylsäure
4-Chlor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170.6 g/mol |
MDL:
MFCD00045853 CAS-Nummer: 7697-29-2 |