3,4,5-Trichlor-α,α,α-trifluortoluol

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 3,4,5-Trichlorbenzotrifluorid, 1,2,3-Trichlor-5-(trifluormethyl)benzol

009350-25G 009350-100G
FLUO009350-25GEA 47.3 EUR
FLUO009350-25G FLUO009350-100G
3,4,5-Trichlor-α,α,α-trifluortoluol
3,4,5-Trichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₂Cl₃F₃
Molecular Weight: 249,45 g/mol
Siedepunkt: 113 °C (50 mmHg)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,6003 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00035985
CAS-Nummer: 50594-82-6
EINECS: 256-636-6
UN: 2234
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR