3,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
009127-1G 009127-5G
FLUO009127-1GEA 42.9 EUR
FLUO009127-1G FLUO009127-5G
3,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
3,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Molecular Weight: 215 g/mol
MDL: MFCD00203929
CAS-Nummer: 54773-20-5
EINECS: 259-337-9
UN: 2234
ADR: 3 III