2,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Dichlor-2-(trifluormethyl)benzol, 2,5-Dichlorbenzotrifluorid
A11310.06 A11310.14
A11310.06EA 27.6 EUR
A11310.06 A11310.14
2,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol ≥98%
2,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Purity: 98% CAS No.: 320-50-3 Molecular Formula: C7H3Cl2F3 Formula Weight: 215.00 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.4830 Beilstein Reference: 1955442 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00000608
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Molecular Weight: 215 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 1,483
Flammpunkt: 76 °C (168 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000608
CAS-Nummer: 320-50-3
EINECS: 206-276-0
UN: 1760
ADR: 8,III