2,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 1,4-Dichlor-2-(trifluormethyl)benzol, 2,5-Dichlorbenzotrifluorid
002689-5G 002689-25G
FLUO002689-5GEA 0 EUR
FLUO002689-5G FLUO002689-25G
2,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
2,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Molecular Weight: 215 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 1,5009 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000608
CAS-Nummer: 320-50-3
EINECS: 206-276-0
UN: 1760
ADR: 8,II