α-Chlor-2,6-difluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2,6-Difluorbenzylchlorid, 1-(Chlormethyl)-2,6-difluorbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

559954-25G 559954-5G
SIAL559954-25GEA 262 EUR
SIAL559954-25G SIAL559954-5G
α-Chlor-2,6-difluortoluol, Sigma-Aldrich®
α-Chlor-2,6-difluortoluol
Formel: C₇H₅ClF₂
Molecular Weight: 162,57 g/mol
Siedepunkt: 172…173 °C (640 mmHg)
Schmelzpunkt: 32 °C
MDL: MFCD00191346
CAS-Nummer: 697-73-4
UN: 1759
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR