α-Chlor-3,4-difluortoluol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Chlormethyl)-3,4-difluorbenzol, 3,4-Difluorbenzylchlorid
384420050
384420250
ACRO384420050EA
68.7
EUR
ACRO384420050
ACRO384420250
α-Chlor-3,4-difluortoluol 98%
α-Chlor-3,4-difluortoluol
Formel:
C₇H₅ClF₂ Molecular Weight: 162,57 g/mol |
MDL:
MFCD00236218 CAS-Nummer: 698-80-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |