α-Chlor-3,4-difluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 1-(Chlormethyl)-3,4-difluorbenzol, 3,4-Difluorbenzylchlorid
007846-5G 007846-25G
FLUO007846-5GEA 31.1 EUR
FLUO007846-5G FLUO007846-25G
α-Chlor-3,4-difluortoluol
α-Chlor-3,4-difluortoluol
Formel: C₇H₅ClF₂
Molecular Weight: 162.57 g/mol
MDL: MFCD00236218
CAS-Nummer: 698-80-6
UN: 1760
ADR: 8 III