4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Chlor-4-(trifluormethyl)benzol, 4-Chlorbenzotrifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C26402-100G C26402-250G
SIALC26402-100GEA 28.3 EUR
SIALC26402-100G SIALC26402-250G
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄ClF₃
Molecular Weight: 180,56 g/mol
Siedepunkt: 136 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –36 °C
Dichte: 1,346 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000627
CAS-Nummer: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02145

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR