2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 6-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
007838-5G 007838-1G
FLUO007838-5GEA 45.9 EUR
FLUO007838-5G FLUO007838-1G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molecular Weight: 224.57 g/mol
MDL: MFCD00061094
CAS-Nummer: 657-06-7