4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L10127.03 L10127.06
L10127.03EA 47.5 EUR
L10127.03 L10127.06
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥97%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 23163-86-2 Molecular Formula: C8H3ClF3NS Formula Weight: 237.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5900 Odour: Pungent Boiling Point: 248-251° Beilstein Reference: 787371 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041090
Formel: C₈H₃ClF₃NS
Molecular Weight: 237.63 g/mol
Siedepunkt: 248…251 °C
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Dichte: 1.470
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041090
CAS-Nummer: 23163-86-2
UN: 2922
ADR: 8 III