2,4-Dichlor-6-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3,5-dichlor-α,α,α-trifluortoluol, 4,6-Dichlor-α,α,α-trifluor-o-toluidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
656011-1G
656011-5G
SIAL656011-1GEA
64.7
EUR
SIAL656011-1G
SIAL656011-5G
2,4-Dichlor-6-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄Cl₂F₃N Molecular Weight: 230,02 g/mol |
MDL:
MFCD00174313 CAS-Nummer: 62593-17-3 UN: 3082 ADR: 9,III |