2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3,5-dichlor-α,α,α-trifluortoluol, 2,6-Dichlor-α,α,α-trifluor-p-toluidin
CFF548.5 004741-50G 004741-250G
CHMPCFF548.5EA 268 EUR
CHMPCFF548.5 FLUO004741-50G FLUO004741-250G
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)anilin
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
Molecular Weight: 230.02 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 1.532 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00052918
CAS-Nummer: 24279-39-8
EINECS: 416-430-0
UN: 3077
ADR: 9 III