2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3-chlor-α,α,α-trifluortoluol, 2-Chlor-α,α,α-trifluor-p-toluidin
SEW01255.1 SEW01255.10
MAYBSEW01255.1EA 0 EUR
MAYBSEW01255.1 MAYBSEW01255.10
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molecular Weight: 195,57 g/mol
Siedepunkt: 89 °C (0,5 mmHg)
MDL: MFCD00042563
CAS-Nummer: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III