2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Amino-4-chlor-α,α,α-trifluortoluol, 6-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidin
003964-100G 003964-500G
FLUO003964-100GEA 31.1 EUR
FLUO003964-100G FLUO003964-500G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molecular Weight: 195.57 g/mol
Siedepunkt: 208
Schmelzpunkt: 10
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007673
CAS-Nummer: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III