4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chlor-α,α,α-trifluor-o-toluidin, 2-Amino-5-chlor-α,α,α-trifluortoluol
B21755.14 B21755.22 B21755.36
B21755.14EA 37.2 EUR
B21755.14 B21755.22 B21755.36
4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin ≥97%
4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin
Purity: 97% CAS No.: 445-03-4 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5070 Melting Point: 8-9° Boiling Point: 66-67°/3mm Beilstein Reference: 2366801 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007841
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molecular Weight: 195.57 g/mol
Siedepunkt: 66…67 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 8…9 °C
Dichte: 1.386
Flammpunkt: 95 °C (203 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007841
CAS-Nummer: 445-03-4
EINECS: 207-151-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III