4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2-chlor-α,α,α-trifluortoluol, 4-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidin
103370250 103371000 103370050
ACRO103370250EA 58.7 EUR
ACRO103370250 ACRO103371000 ACRO103370050
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin 99%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molecular Weight: 195.57 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Flammpunkt: 134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007846
CAS-Nummer: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to pink to light orange Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %