4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2-chlor-α,α,α-trifluortoluol, 4-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidin
002681-100G 002681-500G
FLUO002681-100GEA 48.8 EUR
FLUO002681-100G FLUO002681-500G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molecular Weight: 195,57 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (27 mmHg)
Schmelzpunkt: 36…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007846
CAS-Nummer: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III